5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
20179.04 20179.05
SERA20179.04EA 0 DKK
SERA20179.04 SERA20179.05
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molekylvægt: 269.75 g/mol
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003985
CAS-nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02840