5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 574 DKK
1.03094.0001 1.03094.0010
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid, Sigma-Aldrich®
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molekylvægt: 269.75 g/mol
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003985
CAS-nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02840