5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
A13828.14 A13828.03 A13828.06
A13828.14EA 5970 DKK
A13828.14 A13828.03 A13828.06
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid 96%
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
Purity: 96+% CAS No.: 605-65-2 Molecular Formula: C12H12ClNO2S Formula Weight: 269.75 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 2217205 Merck Reference: 14,2814 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00003985
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Molekylvægt: 269.75 g/mol
Smeltepunkt: 69…75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003985
CAS-nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02840