2-Hydroxy-1-naphthaldehyd tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
121601000 121605000
ACRO121601000EA 446 DKK
ACRO121601000 ACRO121605000
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd tech.
2-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O₂
Kogepunkt: 192 °C (27 mmHg)
Smeltepunkt: >77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004005
CAS-nummer: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Moist powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥77 °C (on dry basis)
Water 25 to 60 % (K.F.)
HPLC ≥93 % (on dry basis)