6-Brom-2-naphthol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
A18535.18 A18535.09
A18535.18EA 1310 DKK
A18535.18 A18535.09
6-Brom-2-naphthol ≥97%
6-Brom-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 15231-91-1 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 1100270
Formel: C₁₀H₇BrO
Kogepunkt: 200…205 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 126…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004081
CAS-nummer: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0