1-Brom-2-naphthol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
A18692.14 A18692.22
A18692.14EA 540 DKK
A18692.14 A18692.22
1-Brom-2-naphthol ≥97%
1-Brom-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 573-97-7 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 76-81° Beilstein Reference: 2044001
Formel: C₁₀H₇BrO
Molekylvægt: 223.07 g/mol
Kogepunkt: 314
Smeltepunkt: 76…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003869
CAS-nummer: 573-97-7
EINECS: 209-363-1