1-Brom-2-naphthol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
107160250 107161000
ACRO107160250EA 452 DKK
ACRO107160250 ACRO107161000
1-Brom-2-naphthol 98%
1-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Molekylvægt: 223.07 g/mol
Kogepunkt: 314
Smeltepunkt: 77…81 °C
MDL Number: MFCD00003869
CAS-nummer: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
GC ≥97.5 %