Diisopropylsulfid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropyl sulphide
B21302.09
B21302.18
B21302.09EA
557
DKK
B21302.09
B21302.18
Diisopropylsulfid ≥99%
Diisopropylsulfid
Purity: 99%
CAS No.: 625-80-9
Molecular Formula: C6H14S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4385
Odour: Stench
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1731257
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008895
Formel:
C₆H₁₄S Molekylvægt: 118.24 g/mol Kogepunkt: 119…120 °C Smeltepunkt: –69.1 °C Massefylde: 0.814 Flammepunkt: 7 °C (44 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008895 CAS-nummer: 625-80-9 EINECS: 210-911-7 ADR: 3 II |