Di-tert-butyldisulfid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 3000 DKK
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Di-tert-butyldisulfid 98%
Di-tert-butyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Kogepunkt: 198…204 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008838
CAS-nummer: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN nummer: 3334
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %