Ammoniummonovanadat Reag. Ph. Eur. analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
1.01226.0100EA 921 DKK
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
Ammoniummonovanadat Reag. Ph. Eur. analyse reagens, Supelco®
Ammoniummonovanadat
Formel: NH₄VO₃
Smeltepunkt: 200 °C
Massefylde: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011430
CAS-nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN nummer: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C (decomposition)
Molar Mass 116.97 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.3 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (5.1 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials