Molybdænsyre ≥85% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
232084-100G 232084-500G
232084-100GEA 698 DKK
232084-100G 232084-500G
Molybdænsyre ≥85% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Molybdænsyre
Formel: H₂MoO₄
Molekylvægt: 161.95 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 300
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 85.0 %
Insoluble in Ammonia Solution Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %