Ammoniumdimolybdat (56,5% Mo)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12215.30
12215.A1
12215.18
12215.30EA
1030
DKK
12215.30
12215.A1
12215.18
Ammoniumdimolybdat (56,5% Mo)
Ammonium dimolybdate
CAS No.: 27546-07-2
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7
Formula Weight: 339.95
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00010882
Formel:
H₈Mo₂N₂O₇ Massefylde: 2,498 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010882 CAS-nummer: 27546-07-2 EINECS: 248-517-2 |