Ferrocen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03978.0050 8.03978.5000
8.03978.0050EA 410 DKK
8.03978.0050 8.03978.5000
Ferrocen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
Molekylvægt: 186.04 g/mol
Kogepunkt: 249
Smeltepunkt: 172…175 °C
Massefylde: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001427
CAS-nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C