Ferrocen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 573 DKK
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
Ferrocen 98%
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
Molekylvægt: 186.04 g/mol
Kogepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 173…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001427
CAS-nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %