Chlorpyrifos
Leverandør: EHRENSTORFER
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylthiophosphat
C11600000
CR11600000
EHERC11600000EA
1090
DKK
EHERC11600000
EHERCR11600000
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos
Formel:
C₉H₁₁Cl₃NO₃PS Kogepunkt: 276 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 41…42 °C Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C) |
CAS-nummer:
2921-88-2 EINECS: 220-864-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02242 |