tert-Butylchlordimethylsilan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 877 DKK
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylchlordimethylsilan til syntese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Kogepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 87…90 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000501
CAS-nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN nummer: 2925
ADR: 4.1 (8),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl