Hav sand
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8441.1 8441.2
ROTH8441.1EA 0 DKK
ROTH8441.1 ROTH8441.2
Hav sand
Hav sand
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Massefylde: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4