Sand, TECHNICAL, industrial, vasket
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
27461.298EA
406
DKK
27461.298
27461.360
27461.460
Sand, TECHNICAL, industrial, vasket
Sand
Formel:
SiO₂ Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1710 °C Massefylde: 2,66 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02100519 CAS-nummer: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 |
Specifikationer Testresultater
Solubility in acid | Max. 1 % |