Sand 40-100 mesh, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 741 DKK
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
Sand 40-100 mesh, pure
Sand
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: 1610 °C
Massefylde: 2.6
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical