Kvarts
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
7897.1 7897.2
ROTH7897.1EA 0 DKK
ROTH7897.1 ROTH7897.2
Kvarts
Kvarts
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1427
Massefylde: 2.622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00217788
CAS-nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM