Aluminiumsulfat hydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
3731.1 3731.2
ROTH3731.1EA 0 DKK
ROTH3731.1 ROTH3731.2
Aluminiumsulfat hydrat
Aluminiumsulfat hydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MDL Number: MFCD00149136
CAS-nummer: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0