DiGalliumtriselenid ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
45572.03 45572.06
45572.03EA 888 DKK
45572.03 45572.06
DiGalliumtriselenid ≥99.99% (metals basis)
DiGalliumtriselenid
Purity: 99.99% CAS No.: 12024-24-7 Molecular Formula: Ga2Se3 Formula Weight: 376.33 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016103
Formel: Ga₂Se₃
Smeltepunkt: 1010…1030 °C
Massefylde: 4,92 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016103
CAS-nummer: 12024-24-7
EINECS: 234-693-8
UN nummer: 3077
ADR: 9,III