Aluminiumcarbid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Aluminum carbide, Tetraaluminium tricarbide
3094.1 3094.2
ROTH3094.1EA 0 DKK
ROTH3094.1 ROTH3094.2
Aluminiumcarbid
Aluminiumcarbid
Formel: C₃Al₄
Smeltepunkt: 2100 °C
Massefylde: 2,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003425
CAS-nummer: 1299-86-1
EINECS: 215-076-2
UN nummer: 1394
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00345