Calciumhypochlorit til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
8.41799.0100EA 238 DKK
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
Calciumhypochlorit til syntese, Sigma-Aldrich®
Calcium hypochlorite
Formel: CaCl₂O₂
Smeltepunkt: ∼100 °C
Massefylde: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010900
CAS-nummer: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN nummer: 1748
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02111
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (iodometric) 67.0 - 75.0 %
Identity passes test
Molar Mass 142.98 g/mol
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer