Kaliumcarbonat - natriumcarbonat analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium sodium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06683.0500 1.06683.2500
1.06683.0500EA 825 DKK
1.06683.0500 1.06683.2500
Kaliumcarbonat - natriumcarbonat analytical reagent, Supelco®
Kaliumcarbonat - natriumcarbonat
Formel: CKNaO₃
Massefylde: 2,47 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00053407
CAS-nummer: 10424-09-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)