Kaliummetavanadat ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
39501.14 39501.22
39501.14EA 1060 DKK
39501.14 39501.22
Kaliummetavanadat ≥99.9% (metals basis)
Potassium metavanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 13769-43-2 Molecular Formula: KVO3 Formula Weight: 138.04 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 2864 MDL No.: MFCD00050038
Formel: KO₃V
Smeltepunkt: 520 °C
Massefylde: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050038
CAS-nummer: 13769-43-2
EINECS: 237-388-8
UN nummer: 2864
ADR: 6.1,II