Kaliumorthotitanat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20263.22 B20263.36
B20263.22EA 593 DKK
B20263.22 B20263.36
Kaliumorthotitanat
Kaliumorthotitanat
CAS No.: 12030-97-6 Molecular Formula: K2O + TiO2 Odour: Odourless Melting Point: 1615° MDL No.: MFCD00058803
Formel: K₂O₃Ti
Smeltepunkt: 1615 °C
Massefylde: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058803
CAS-nummer: 12030-97-6
EINECS: 234-748-6