Kaliumhydrogenkarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
X887.1 X887.2 X887.3
ROTHX887.1EA 152.93 DKK
ROTHX887.1 ROTHX887.2 ROTHX887.3
Kaliumhydrogenkarbonat
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel: KHCO₃
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691