Kaliumhydrogenkarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium bicarbonate
P748.1 P748.2
ROTHP748.1EA 282.89 DKK
ROTHP748.1 ROTHP748.2
Kaliumhydrogenkarbonat
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel: KHCO₃
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691