Kaliumhydrogenfluorid 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
219230025
219230250
219235000
ACRO219230025EA
1300
DKK
ACRO219230025
ACRO219230250
ACRO219235000
Kaliumhydrogenfluorid 99+%, ekstra ren
Kaliumhydrogenfluorid
Formel:
HF₂K Smeltepunkt: 239 °C Massefylde: 2,37 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011403 CAS-nummer: 7789-29-9 EINECS: 232-156-2 UN nummer: 1811 ADR: 8,II Merck Index: 12,07771 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light grey Crystalline powder or crystals |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |