meta-Phosphorsyre ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 19700 DKK
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
meta-Phosphorsyre ~100%, lumps (glassy), Fluka™
meta-Phosphorsyre
Formel: (HPO₃)n
Kogepunkt: 600 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: 200 °C
Massefylde: 2,0 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %