meta-Phosphorsyre 39 - 43% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med natrium metaphosphat
B20932.22 B20932.36
B20932.22EA 534 DKK
B20932.22 B20932.36
meta-Phosphorsyre 39 - 43% stabilised
meta-Phosphorsyre
Purity: 39-43% bal. NaPO3 (Stabilizer) CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Formel: (HPO₃)n
Kogepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
Massefylde: 2,2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7345