10-Methylphenothiazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21648.06 B21648.14
B21648.06EA 801 DKK
B21648.06 B21648.14
10-Methylphenothiazin ≥98%
10-Methylphenothiazine
Purity: 98% CAS No.: 1207-72-3 Molecular Formula: C13H11NS Formula Weight: 213.30 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00041836
Formel: C₁₃H₁₁NS
Molekylvægt: 213.3 g/mol
Kogepunkt: 342
Smeltepunkt: 100…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041836
CAS-nummer: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8