Phenothiazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 10H-Phenothiazine
A12517.0I A12517.30 A12517.36
A12517.0IEA 4140 DKK
A12517.0I A12517.30 A12517.36
Phenothiazin ≥98%
Phenothiazin
Purity: 98+% CAS No.: 92-84-2 Molecular Formula: C12H9NS Formula Weight: 199.28 Melting Point: 182-186° Boiling Point: 235°/21mm Merck Reference: 14,7252 MDL No.: MFCD00005015
Formel: C₁₂H₉NS
Molekylvægt: 199.28 g/mol
Kogepunkt: 235 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 182…186 °C
Massefylde: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 202
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005015
CAS-nummer: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404