4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
M-Clarity™ quality level = MQ100
06800-100G 06800-25G 06800-500G
06800-100GEA 944 DKK
06800-100G 06800-25G 06800-500G
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, Supelco®
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003145
CAS-nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c5022e409d63d25a340f738ca5312ba147a663&vid=8036f341d4d523a49a91d72204c5290fc2863de2&prid=web&clid=SAPDAM