1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
B20122.18 B20122.30 B20122.09
B20122.18EA 1880 DKK
B20122.18 B20122.30 B20122.09
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin
Purity: 98% CAS No.: 56621-48-8 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 218-224° Beilstein Reference: 150964 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00066156
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Molekylvægt: 178.23 g/mol
Smeltepunkt: 218…224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066156
CAS-nummer: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6
UN nummer: 3263
ADR: 8 III