1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
B20252.09 B20252.18
B20252.09EA 511 DKK
B20252.09 B20252.18
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin
Purity: 98% CAS No.: 1011-17-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 10646 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00190246
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Molekylvægt: 178.23 g/mol
Kogepunkt: 318
Smeltepunkt: 122…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190246
CAS-nummer: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN nummer: 3263
ADR: 8 III