Diphenylcyclopropenone til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
8.20533.0001EA 740 DKK
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
Diphenylcyclopropenone til syntese, Sigma-Aldrich®
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
Kogepunkt: 407 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…113 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001311
CAS-nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 118 - 122 °C
Molar Mass 206.24 g/mol
Hill Formula C15H10O