Isophoron 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon
122640010 122645000 122640025
ACRO122640010EA 350 DKK
ACRO122640010 ACRO122645000 ACRO122640025
Isophoron 97%
Isophoron
Formel: C₉H₁₄O
Molekylvægt: 138.21 g/mol
Kogepunkt: 213…214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 0.92 g/cm³
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001584
CAS-nummer: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 13,05215
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure