1-Acetylcyclohexen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Acetyl-1-cyclohexene, Cyclohex-1-enylmethylketone, 1-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanone
102500050 102500250
ACRO102500050EA 325 DKK
ACRO102500050 ACRO102500250
1-Acetylcyclohexen 97%
1-Acetylcyclohexen
Formel: C₈H₁₂O
Kogepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 73 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
MDL Number: MFCD00001547
CAS-nummer: 932-66-1
EINECS: 213-256-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %