Cyclopropancarbonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclopropyl cyanide
A11125.09 A11125.18 A11125.30
A11125.09EA 480 DKK
A11125.09 A11125.18 A11125.30
Cyclopropancarbonitril ≥98%
Cyclopropancarbonitril
Purity: 98% CAS No.: 5500-21-0 Molecular Formula: C4H5N Formula Weight: 67.09 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Recognizable Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 635790 UN No.: 3275 MDL No.: MFCD00001269
Formel: C₄H₅N
Molekylvægt: 67.09 g/mol
Kogepunkt: 134…135 °C
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0.905
Flammepunkt: 32 °C (89 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001269
CAS-nummer: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN nummer: 3275
ADR: 6.1 II