1,2-Epoxycyclohexan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
111211000 111215000
ACRO111211000EA 212 DKK
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Epoxycyclohexan 98%
1,2-Epoxycyclohexane
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005162
CAS-nummer: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes