Tetrachlor-o-benzoquinon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
137990050 137990250
ACRO137990050EA 533 DKK
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetrachlor-o-benzoquinon 97%
Tetrachlor-o-benzoquinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Kogepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 125…129 °C
Massefylde: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001646
CAS-nummer: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)