4-iodbiphenyl ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27453.14 H27453.06 H27453.03
H27453.14EA 5530 DKK
H27453.14 H27453.06 H27453.03
4-iodbiphenyl ≥97%
4-iodbiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 1591-31-7 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Melting Point: 110-114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00019028
Formel: C₁₂H₉I
Kogepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…114 °C
Massefylde: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019028
CAS-nummer: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ADR: 9,III