m-Xylen
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dimethylbenzene
3791.1 3791.2
ROTH3791.1EA 0 DKK
ROTH3791.1 ROTH3791.2
m-Xylen
m-Xylen
Formel: C₈H₁₀
Kogepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –48 °C
Massefylde: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008536
CAS-nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN nummer: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214