2-tert-Butyl-p-cresol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 3-tert-Butyl-4-hydroxytoluene
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 205 DKK
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molekylvægt: 164.25 g/mol
Kogepunkt: 244
Smeltepunkt: 50…53 °C
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002381
CAS-nummer: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN nummer: 2430
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %