Chloramin T (natrium salt) trihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
0271.1 0271.2 0271.3
ROTH0271.1EA 294.83 DKK
ROTH0271.1 ROTH0271.2 ROTH0271.3
Chloramin T (natrium salt) trihydrat
Chloramin T (natrium salt) trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molekylvægt: 281.69 g/mol
Smeltepunkt: 167…170 °C
Massefylde: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 192 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN nummer: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085