Chloramin T (natrium salt) trihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
8.18705.0005EA 232 DKK
8.18705.0005 8.18705.0250 8.18705.1000
Chloramin T (natrium salt) trihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Chloramin T (natrium salt) trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Smeltepunkt: 167…170 °C
Massefylde: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 192 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN nummer: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02085
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials