5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L12070.03
L12070.06
L12070.03EA
341
DKK
L12070.03
L12070.06
5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
5-Phenyl-1-pentanol
Purity: 97%
CAS No.: 10521-91-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)5OH
Formula Weight: 164.25
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH Kogepunkt: 113…114 °C (1,5 mmHg) Massefylde: 0,975 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002979 CAS-nummer: 10521-91-2 EINECS: 234-064-8 |