3-iod-p-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11485.06 A11485.14 A11485.22
A11485.06EA 456 DKK
A11485.06 A11485.14 A11485.22
3-iod-p-toluidin ≥98%
3-iod-p-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 35944-64-0 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Melting Point: 34-37° Beilstein Reference: 2353567 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047843
Formel: C₇H₈IN
Smeltepunkt: 34…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047843
CAS-nummer: 35944-64-0
EINECS: 252-803-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III